Hait: Meripihkahappo
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Meripihkahappo, EMSURE® for analysis, Supelco®
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Meripihkahappo syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Meripihkahappo ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analyyttinen reagenssi
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH.
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Meripihkahappo 99%
Toimittaja: Apollo Scientific
Kuvaus: Meripihkahappo
Toimittaja: TCI EUROPE
Kuvaus: Meripihkahappo
Toimittaja: Apollo Scientific
Kuvaus: Meripihkahappo ACS
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Meripihkahappo ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Meripihkahappo ≥99.0% ACS
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Meripihkahappo ACS
Toimittaja: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Kuvaus: Meripihkahappo 99.0-100.5% (by acidimetry), crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL NF, JPE, ACS, SAFC®
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: Succinic acid is a dicarboxylic acid that occurs in nature in such organisms as fungi and lichens. In eukaryotes, succiniate, the anion of succinic ac...
Tuoteluettelon nro: (SPCMS1686-500GM)
Toimittaja: Spectrum Chemical
Kuvaus: Succinic acid ≥99% FCC
UOM: 1 * 500 g
Tuoteluettelon nro: (EHERC16985000)
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
Kuvaus: Meripihkahappo
UOM: 1 * 0,25 g
Toimittaja: Molekula
Kuvaus: Meripihkahappo
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom