  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
p-Fenyleenidiamiini
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"8"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   p-Fenyleenidiamiini syntetiikkaan
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   p-Fenyleenidiamiini
Toimittaja:  MP Biomedicals
Kuvaus:   Soluble in ethyl alcohol (EtOH)(50 mg/ml).
Toimittaja:  Acros Organics
Kuvaus:   p-Fenyleenidiamiini
Tuoteluettelon nro: (EHERC16058000)
Toimittaja:  EHRENSTORFER GMBH
Kuvaus:   p-Fenyleenidiamiini
UOM:  1 * 0,1 g
Tuoteluettelon nro: (LBSC414960427.0100)
Toimittaja:  POCH S.A.
Kuvaus:   p-Fenyleenidiamiini, pure
UOM:  1 * 100 g
Tuoteluettelon nro: (PROOU-RCC-194)
Toimittaja:  LGC Standards PROMOCHEM
Kuvaus:   p-Fenyleenidiamiini
UOM:  1 * 100 mg
Tuoteluettelon nro: (MOLEM73314834)
Toimittaja:  Molekula
Kuvaus:   p-Fenyleenidiamiini
UOM:  1 * 1 kg
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 8