  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
1-4-dichlor-2-isothiocyanatobenzol
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (MAYBSB01698EA)
Toimittaja:  MAYBRIDGE
Kuvaus:   2,5-Dichlorophenyl isothiocyanate
UOM:  1 * 10 g