  • Kriteerit
    • In Stock (15)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "glutaraldehydi-10-60-30-vesiliuos"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Glutaraldehydi 25% vesiliuos for electron microscopy, acc. to P.J. Anderson, puhdistettu
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Glutaraldehydi 25% vesiliuos eletronimikroskopiaan
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Glutaraldehydi 15% vesiliuos
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Glutaraldehydi 25% vesiliuos syntetiikkaan
Tuoteluettelon nro: (20879.238)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Glutaraldehydi 25% vesiliuos TECHNICAL
UOM:  1 * 250 ml
Toimittaja:  PanReac AppliChem
Kuvaus:   Glutaraldehydi 25% vesiliuos
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   Glutaraldehydi 25% vesiliuos
Tuoteluettelon nro: (354400-500)
Toimittaja:  Merck Millipore (Calbiochem‎)
Kuvaus:   Glutaraldehydi 25% vesiliuos
UOM:  1 * 500 ml
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 11
  1  2  Seuraava