  • Kriteerit
    • In Stock (5)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "glutaraldehydi-30-60-60-vesiliuos"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Glutaraldehydi 50% vesiliuos syntetiikkaan
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Glutaraldehydi 50% vesiliuos, proteomics grade
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Glutaraldehydi 50% vesiliuos, reagent grade
Tuoteluettelon nro: (A3166.0100)
Toimittaja:  PanReac AppliChem
Kuvaus:   Glutaraldehydi 50% vesiliuos
UOM:  1 * 100 ml
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   Glutaraldehydi 50% vesiliuos
Toimittaja:  Acros Organics
Kuvaus:   Glutaraldehydi 50% vesiliuos
Tuoteluettelon nro: (MOLEM31532919)
Toimittaja:  Molekula
Kuvaus:   Glutaraldehydi 50% vesiliuos
UOM:  1 * 1 l
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 7  / 7