  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "glutaraldehydi-2-60-10-vesiliuos"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (ACRO410971000)
Toimittaja:  Acros Organics
Kuvaus:   Glutaraldehydi 8% vesiliuos
UOM:  1 * 100 g