  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "1-9-nonandi-saeureethylester"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (ICNA0520815280)
Toimittaja:  MP Biomedicals
Kuvaus:   Diethyl azelate
UOM:  1 * 100 g