  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Parafiini, sp. 58-60°C
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (26154.291)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Parafiini, sp. 58-60°C, rakeita, TECHNICAL
UOM:  1 * 1 kg