Hait: Polyetyleeniglykoli 1.500
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (81289-1G)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Polyetyleeniglykoli 1.500, Supelco®
UOM: 1 * 1 g
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Polyetyleeniglykoli 1.500 syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Polyetyleeniglykoli 1.500, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Polyetyleeniglykoli 1.500
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Polyetyleeniglykoli 1.500
Toimittaja: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Kuvaus: Polyetyleeniglykoli 1.500, hiutaleita, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom