  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Polyetyleeniglykoli 6.000
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"9"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Polyetyleeniglykoli 6.000 syntetiikkaan
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Polyetyleeniglykoli 6.000, TECHNICAL
Tuoteluettelon nro: (442714K)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Polyetyleeniglykoli 6.000 biokemiaan
UOM:  1 * 500 g
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Polyetyleeniglykoli 6.000, Electran molekyylibiologiaan
Toimittaja:  PanReac AppliChem
Kuvaus:   Polyetyleeniglykoli 6.000
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   Polyetyleeniglykoli 6.000
Toimittaja:  MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Kuvaus:   Polyethylene glycol 6000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur.
Toimittaja:  Acros Organics
Kuvaus:   Polyetyleeniglykoli 6.000
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 9
  1  2  Seuraava