VWR® Traceable®, Hygrometri, digitaalinen lämpö-kosteusmittari
Toimittaja: VWR
VWR® Traceable®
620-1673EA 92 EUR
620-1673
VWR® Traceable®, Hygrometri, digitaalinen lämpö-kosteusmittari
Hygrometrit Digitaaliset lämpö- ja kosteusmittarit
This thermometer/clock/humidity monitor shows time, temperature and humidity simultaneously. Internal sensors for use in hoods and storerooms.
  • Kellonäyttö (AM/PM)
  • Muistiin tallentuvat korkein ja matalin lämpötila- ja kosteuslukemat
Sertifikaatit: Standardien ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 ja 9001 mukainen ja NIST-jäljitettävä.
Toimitustiedot: Mukana Traceable®-sertifikaatti, kiinteä teline ja AAA-paristo.
RH: suhteellinen kosteus