Cleaning cloths, GP Extra
Toimittaja: Vileda Professional
VILE115090EA 25.8 EUR
VILE115090 VILE115092
Cleaning cloths, GP Extra
Pyyhkeet, liinat ja sienet Uudelleenkäytettävät puhdistusliinat Liinat yleiskäyttöön
Economical cloths with non woven structure for general purpose wet and damp cleaning tasks.
  • Non woven structure: Growth of bacteria and germs is greatly reduced
  • Easily lifts dirt from surfaces
  • High fibre density greatly improves absorbency
  • Easy to rinse
  • Washable at 95 °C