Kalsiumsulfaatti, Drierite™ 6 mesh, with indicator
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO463470020EA 300 EUR
ACRO463470020 ACRO463475000
Kalsiumsulfaatti, Drierite™ 6 mesh, with indicator
Kalsiumsulfaatti
Kaava: CaO₄S
MW: 136,14 g/mol
Sulamispiste: 1450 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010912
CAS-numero: 7778-18-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Blue Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 6 mesh
Composition ≥98 % (CaSO4) Typical
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical