Isoprenaline hemisulphate
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO462110250EA 154 EUR
ACRO462110250 ACRO462110050
Isoprenaline hemisulphate
Isoprenaline hemisulphate
Kaava: C₁₁H₁₇NO₃·¹/₂H₂O₄S
MW: 260,30 g/mol
Sulamispiste: 83 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013139
CAS-numero: 299-95-6
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Crystalline powder
Water ≤7 %
HPLC ≥97.5 %
Identity passes test