Suodattimelliset vetokaapit, Chemcap™ Clearview™
Toimittaja: Bigneat
BIGNBC1004/AM/HPEA 4610 EUR
BIGNBC1004/AM/HP BIGNBC4002/HPLUS BIGNBC6003/HPLUS BIGNBC1204/AM/HP BIGNBC8004/HPLUS BIGNBC8004/F/HP 135-1987 BIGNBC4002/HPL/HP 135-1986 135-0650 135-1981 135-1980 135-1983 135-0652 135-0651 135-1982 135-1985 135-0654 135-0653 135-1984 BIGNBC6003/AM BIGNBC1204/F/HP BIGNBC1004/HPL/HP BIGNBC8004/HPL/HP 135-1976 135-0644 135-1975 135-1978 135-0646 135-1977 135-0649 135-1979 BIGNBC6003/HPL/HP BIGNBC1206-4 135-1970 135-1972 135-1971 135-2587 135-1974 135-0643 135-1973 BIGNBC1004/HPLUS 135-1965 135-1964 135-1967 BIGNBC4002/F/HP 135-1966 135-1969 BIGNBC1204/HPLUS BIGNBC0603-4 135-1968 135-1961 135-1960 135-1963 135-1962 BIGNBC1506/HP BIGNBC4002/AM/HP BIGNBC8004/AM/HP BIGNBC6003/AM/HP 135-1959
Suodattimelliset vetokaapit, Chemcap™ Clearview™
Vetokaapit ja kotelot Suodatinvetokaapit
Chemcap™ Clearview™ -vetokaapit sisältävät Chemcap™-hiilisuodatuksen. Valikoima sisältää kuusi vakiokokoista kaappia, joissa on näppäimistöohjauspaneeli, kosketuspainikkeet ja huoltoilmaisin. Sisältää 18 watin loistevalaisimen ja PVC-pohja-alustan, joka kestää erittäin hyvin kemikaaleja.
Kaapit on valmistettu polyesteripinnoitetusta teräksestä. Läpinäkyvät paneelit ovat akryylia ja korroosionkestäviä.
  • Kätevä sijoittaa laboratorioon
  • Selkeä näkymä joka kulmasta
  • BC 4002 -kaapeissa on koko kaapin levyinen käyttöaukko
  • BC 6003–BC 1204 -kaappien etuosassa on pisaran muotoiset käyttöaukot
  • BC 1206- ja BC 1506 -kaapeissa on kaksoispuhallin, kaksoissuodatin ja puolisuunnikkaan muotoinen käyttöaukko etuosassa
Käyttäjän suoja: Chemcap™-vetokaapit suojaavat käyttäjää höyryiltä, aerosoleilta ja/tai hiukkasilta laboratorio aikana.
Chemcap™-hiili-/HEPA-suodatusjärjestelmät: Sisältää suodattimet. Useimmin käytetyt monikäyttöiset (MP, multipurpose) ja orgaanisia höyryjä (OS) poistavat suodattimet on lueteltu alla. Saatavana HEPA-suodattimellisena tai ilman HEPA-suodatinta. Vaihtoehtoisia suodatintyyppejä H+ (hapot), F (formaldehydi), AM (ammoniakki) on saatavana pyynnöstä.
Virtalähde: 230 V, AC, 50 Hz, 5 Amp, 1 Ø (pyynnöstä 110 V, AC, 60 Hz, 8 Amp, 1 Ø).
Sertifikaatit: Chemcap™ Clearview™ noudattaa kaikkien hallintaa ja suodatusta koskevien tärkeimpien standardien vaatimuksia: Yhdysvaltain standardi ASHRAE 110: 1995 12-203 (hallintaan)
Iso-Britannian standardi BS 7989:2001 (suodatusteho ja pidätyskyky). Edellyttää lisävarusteena saatavaa takalevyä, lisätietoja saat ottamalla yhteyttä VWR:ään.
Ranskalainen standardi AFNOR NFX 15-211:2009 - Luokka 1 (suodattimen pidätyskyky)
Tilaustiedot: Lisätietoja vaihtoehtoisista suodatintyypeistä ja muista vaihtoehdoista, saat ottamalla yhteyttä Avantor:ään.