VWR®, Elektroporaatiokyvetit
Toimittaja: VWR
VWR®
732-1135EA 275 EUR
732-1135 732-1137 732-1136
VWR®, Elektroporaatiokyvetit
Kyvetit Elektroporaatiokyvetit
Elektroporaatiokyvetit on valmistettu kirkkaasta, lääketieteelliseen käyttöön soveltuvasta polykarbonaatista, ja ne ovat yhteensopivia kaikkien myynnissä olevien elektroporaattorien kanssa.
  • Kiillotettu alumiini vähentää kipinöintiä
  • Värikoodatut korkit kokojen helppoon tunnistukseen
  • Pyöreät korkit on helppo irrottaa yhdellä kädellä
Tilaustiedot: Saatavana on kolme kokoa yleisiin käyttötarkoituksiin: 1 mm suurimmalle vahvuudelle, soveltuu bakteereille; 2 mm:n väli keskitason vaatimuksiin; 4 mm:n väli pienimmälle vahvuudelle, soveltuu nisäkässoluille ja joillekin kasvisoluille.
Pakkaus: Steriloitu gammasäteilytyksellä ja pakattu yksittäin steriiliyden varmistamiseksi.