Telineet kryolaatikoille, Standard-malli
Toimittaja: Tenak
479-1748EA 197 EUR
479-1748 479-0735 479-0736 479-1747 479-0737 479-0738 479-1749 479-0739 479-1751 479-1750 479-0740 479-1753 479-0741 479-1752 479-1755 479-1315 479-0742 479-1754 479-0743 479-0744 479-1317 479-1757 479-0745 479-1316 479-1756 479-1870 479-1715 479-1319 479-0746 479-0747 479-1758 479-1318 479-0748 479-1717 479-1716 479-0749 479-1719 479-1718 479-1003 479-1002 479-0750 479-1720 479-0751 479-1004 479-0752 479-1722 479-0753 479-0754 479-1721 479-1724 479-0755 479-0756 479-1723 479-1320 479-0757 479-1726 479-1725 479-1728 479-1727 479-1729 479-1376 479-1731 479-1730 479-1733 479-1732 479-1735 479-1734 479-1737 479-1736 479-1739 479-1738 479-1740 479-1742 479-0850 479-0851 479-1741 479-0730 479-0731 479-1744 479-0732 479-1743 479-1746 479-0733 479-1745 479-0734
Telineet kryolaatikoille, Standard-malli
Koeputkitelineet Telineet kryolaatikoille
Ruostumaton teräs.
  • Lokerikkoja on saatavana viidelle eri laatikkokorkeudelle
  • Voidaan käyttää kaikkien pakastinmerkkien kanssa
  • Sopii kaikille vakiomallisille kryolaatikoille
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu turvalukitusjousi
Voidaan käyttää kun kryolaatikon ja hyllyn väliin jää 1...6 mm leveä aukko
Sopii perinteisiin lokerikkoihin ja Budget-malleihin tai samankaltaisiin muiden valmistajien lokerikkoihin
Kestää alle –200 °C:n lämpötiloja
Jousilukkovarmistus estää kryolaatikoita liukumasta ulos, kun teline työnnetään sisään pakastimeen tai vedetään ulos. Aseta jousilukko kryolaatikon kannen päälle ja työnnä kryolaatikko telineeseen. Kun laatikko vedetään ulos, jousilukko seuraa mukana.
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman kryolaatikoita.
Varoitus: * Shorter frame for Panasonic/Sanyo freezers (479-1870).