Liukuhyllylokerikot kryolaatikoille, Comfort
Toimittaja: Tenak
Comfort
479-0779EA 253 EUR
479-0779 479-1674 479-0782 479-0783 479-1673 479-1676 479-0784 479-1675 479-1678 479-1677 479-1679 479-1670 479-1672 479-0780 479-1671 479-0781 479-1759 479-1839 479-1762 479-1761 479-1321 479-1764 479-1005 479-1763 479-1007 479-1766 479-1645 479-1765 479-1644 479-1006 479-1647 479-1767 479-1646 479-1760 479-1649 TENATE24236L 479-1648 479-0758 479-0759 479-1652 479-0760 479-1377 479-1651 479-0761 479-1654 479-0762 479-0763 479-1653 479-1656 479-0764 479-1655 479-0765 479-1658 479-0766 479-1657 479-0767 479-1650 479-0768 479-1659 479-0769 479-0771 479-1663 479-1662 479-0772 479-0773 479-1665 479-1664 479-0774 479-1667 479-0775 479-1666 479-0776 479-0777 479-1669 479-1668 479-0778 479-1661 479-0770 479-1660
Liukuhyllylokerikot kryolaatikoille, Comfort
Koeputkitelineet Telineet kryolaatikoille
Ruostumaton teräs.
  • Lokerikkoja on saatavana viidelle eri laatikkokorkeudelle
  • Voidaan käyttää kaikkien pakastinmerkkien kanssa
  • Sopii kaikille vakiomallisille kryolaatikoille
Kaappipakastimiin. Telineiden ansiosta näytteiden käsittely on ergonomista. Kryolaatikot asetetaan liukuhyllytelineen hyllyille. Käyttömahdollisuudet ovat monipuolisempia ja käsittely kevyempää kuin tavanomaisia telineitä käytettäessä. Mittaa pakastimen sisäkorkeus ja -syvyys telineen valintaa varten.
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman kryolaatikoita.