Telineet sentrifugiputkien kryolaatikoille
Toimittaja: Tenak
479-0845EA 219 EUR
479-0845 479-0846 479-0847 479-0848 479-0849
Telineet sentrifugiputkien kryolaatikoille
Koeputkitelineet Telineet kryolaatikoille
Ruostumatonta terästä, liukuva hylly.
  • Liukuhyllymallinen teline
  • Voidaan käyttää kaikissa pakastinmerkeissä
  • Laatikoille, joiden korkeus on 130 mm
Kaappipakastimiin. Telineet on tarkoitettu erityisesti sentrifugiputkilaatikoille. Laatikot joiden ulkomitat ovat (K×L) 132×137 mm, laatikon pituus voi periaatteessa olla sama kuin hyllyn syvyys.
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman kryolaatikoita.