  • Kriteerit
    • In Stock (20)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
huhmareet-ja-survimet
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/69/18989569.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Mortar with pestle, VWR®, Agaatti, 10 ml, Halk.: 50 mm, Ø, sisä-: 40 mm
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Mortar with pestle, Agaatti, 210 ml, Halk.: 120 mm, Ø, sisä-: 100 mm, Syvyys: 42 mm
Toimittaja:  Brand
Kuvaus:   Mortar with pestle, melamiini-formaldehydi, Kork.: 90 mm, Halk.: 150 mm
Tuoteluettelon nro: (39791.KT)
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   Agate. High quality with flawless grinding surface.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (39792.KT)
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   Agate. High quality with flawless grinding surface.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  USBECK Laborgeräte
Kuvaus:   Mortar with pestle, Valurauta, 165 ml, Kork.: 60 mm, Halk.: 100 mm, Ø, sisä-: 90 mm, Syvyys: 47 mm
Toimittaja:  NUNC
Kuvaus:   Huhmareet ja survimet, Steriili pakkaus, Nunc™, HDPE
UOM:  1 * 50 Items
Toimittaja:  Retsch GmbH
Kuvaus:   Agate. High quality with flawless grinding surface.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 13
  1  2  Seuraava