Kertakäyttöiset erlenmeyerkolvit, joissa suodatinkierrekorkki, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
214-7208EA 219 EUR
214-7208 214-7207 214-7206 214-7209 214-7211 214-7210 214-7215 214-7214 214-7213 214-7212
Kertakäyttöiset erlenmeyerkolvit, joissa suodatinkierrekorkki, Nalgene®
Kolvit ja erlenmeyerit Erlenmeyerkolvit
PETG-muovia, läpinäkyvä HDPE-suodatinkierrekorkki, litteä tai vekattu pohja.
  • Steriilit kertakäyttöpullot vähentävät ristikontaminaation riskiä
  • Valettu asteikko
  • Käyttöikä 5 vuotta, steriiliystaso 10⁻⁶ SAL, ei pyrogeenejä tai sytotoksiineja
Sopii hyvin käytettäväksi ravistelijoissa, solujen suspensioviljelyyn, elatusaineiden valmisteluun tai säilytykseen. HDPE-korkissa on hydrofobinen 0,2 µm:n huokoinen PTFE-kalvo, joka mahdollistaa steriilin ilmanvaihdon.
Pakkaus: Yksittäispakattu säilytyksen ja käsittelyn helpottamiseksi.