Pullot, HPLC-pullot, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
215-2063EA 145 EUR
215-2063 215-2064
Pullot, HPLC-pullot, DURAN®
Pullot HPLC-pullot
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas, sininen PP-muovinen kierrekorkki.
  • Erikokoisia letkuliitäntöjä (1,6 ja 3,2 mm) ja steriilejä paineentasaussarjoja voidaan käyttää
  • Käyttämättömät täyttöaukot voidaan sulkea silikonisilla sulkutiivisteillä
  • Paineenkestävyys on standardin DIN ISO 1595 mukainen
Tyypilliset käyttötarkoitukset: nesteiden turvallinen siirto suljetussa ja steriilissä järjestelmässä (vähemmän höyrystymistä). Selkeä asteikko ja tilava kirjoituskenttä omia merkintöjä varten, poltettua ja erittäin. Kokonaisjärjestelmä, joka sisältää DURAN® pressure plus -laboratoriopullon ja 4-aukkoisen kierrekorkin, neljä ruuviliitäntää (musta, M8-kierre) sekä silikonitiivisteet.
  • Erikokoisia letkuliitäntöjä (1,6 ja 3,2 mm) ja steriilejä paineentasaussarjoja voidaan käyttää
  • Käyttämättömät täyttöaukot voidaan sulkea silikonisilla sulkutiivisteillä
  • Paineenkestävyys on standardin DIN ISO 1595 mukainen, mikä on vahvistettu GS-merkinnällä (TÜV-tunnus: 0000020716)
Tyypilliset käyttötarkoitukset: nesteiden turvallinen siirto suljetussa ja steriilissä järjestelmässä (vähemmän höyrystymistä). Selkeä asteikko ja tilava kirjoituskenttä omia merkintöjä varten, poltettua ja erittäin. Kokonaisjärjestelmä, joka sisältää DURAN® pressure plus -laboratoriopullon ja 4-aukkoisen kierrekorkin, neljä ruuviliitäntää (musta, M8-kierre) sekä silikonitiivisteet.