Pullo, leveä suuaukko, ruskea, leveä suuaukko, GLS 80® -kierrekorkki, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
DURAN®
215-2070EA 896 EUR
215-2070 SCOT218609404 215-2852 215-2960 215-2069 215-2067 215-2068 215-2065 215-2066
Pullo, leveä suuaukko, ruskea, leveä suuaukko, GLS 80® -kierrekorkki, DURAN®
Pullot Lasipullot
DURAN®, borosilikaattilasia 3,3, ruskea, sininen PP-muovinen kierrekorkki.
  • Very good chemical resistance, high temperature resistance
  • Extra wide opening allows easy cleaning
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
  • Amber glass meets USP 671 and Eur. Ph. 3.2.1. for protection against UV light
Ruskea väri suojaa valoherkkiä aineita. UV-suojaus noin 500 nm:iin asti (valon aallonpituus). Vain pullon ulkopinta on sävytetty, jolloin DURAN®-ominaisuudet pullon sisäpuolella ovat samat kuin läpinäkyvässä pullossa. Pyöreä, mitta-asteikko ja erityinen GLS 80® -kierre. Pullon voi avata ja sulkea nopeasti helppokäyttöisen sulkumekanismin ansiosta. 80 mm leveä suuaukko mahdollistaa pullon helpon ja turvallisen täytön ja tyhjennyksen. Soveltuu käytettäväksi niin jauheiden, tahnojen, rakeiden kuin nesteidenkin kanssa. Leveään suuaukkoon soipvat suuretkin suppilot helposti ja tukevasti.