Sentrifugiputket
Toimittaja: Corning Life Sciences
CentriStar™ Corning®
525-3414EA 209 EUR
525-3414 525-0480 734-1829 734-1828 734-1827 525-0479 525-0478 525-0477 734-1876 734-1862 734-1869 734-1814 734-1813 734-1868 734-1867 734-1812 734-1866 734-1872
Sentrifugiputket
Putket Sentrifugiputket
PP- tai PET-muovia
  • Kartiomaiset, mukana HDPE CentriStar™-korkit tai tiivistekorkit tai ilman korkkeja, steriilit
  • Mustat, painetut mitta-asteikot ja iso valkoinen merkintäalue
  • Sertifioitu, ei sisällä pyrogeenejä eikä DNaasia/RNaasia
Kirkkaissa sentrifugiputkissa on perinteinen tiivistekorkki tai CentriStar™-erikoiskorkki, tai ei korkkia. CentriStar™-korkki on muotoiltu tiiviiksi, ja siinä on helposti avattava ja suljettava litteä yläosa. Korkista saa hyvän otteen sen leveiden urien ja pyöristetyn reunan ansiosta.
Tilaustiedot: Vaahtomuovitelineet ja CentriStar™-korkit saatavana erikseen.
Pakkaus: tukkupakkauksissa tai telineissä.