Silikageeli 40% in water, colloidal dispersion
12727.A1EA 75.2 EUR
12727.A1 12727.A7
Silikageeli 40% in water, colloidal dispersion
Silikageeli
Kaava: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Tiheys: 1,30
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011232
CAS-numero: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4