Zirkonium(IV)oksidi 20% in water, colloidal dispersion
Vaara
40124.A4EA 624 EUR
40124.A4
Zirkonium(IV)oksidi 20% in water, colloidal dispersion
Zirkonium(IV)oksidi
Kaava: ZrO₂
MW: 123,22 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011310
CAS-numero: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2