Magnesium ≥99.9% (metals basis), folio, hard, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
43202.FFEA 463 EUR
43202.FF 43202.FI
Magnesium ≥99.9% (metals basis), folio, hard, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Magnesium
Sacrificial electrode for other material, deoxidizer for Cu
Kaava: Mg
MW: 24,3 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00085308
CAS-numero: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
ADR: 4.1,III