Magnesium ≥99.9% (metals basis), sauvoja, Length: 25 mm (1 in), Ø 7.9 mm (0.31 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
43355.KFEA 89.9 EUR
43355.KF 43355.KM 43355.KJ
Magnesium ≥99.9% (metals basis), sauvoja, Length: 25 mm (1 in), Ø 7.9 mm (0.31 in)
Magnesium
Kaava: Mg
MW: 24,3 g/mol
Kiehumispiste: 1107 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 651 °C
Tiheys: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00085308
CAS-numero: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675