Magnesium ≥99.8% (metals basis), jauhe -20+100 mesh
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
00869.A1EA 575 EUR
00869.A1 00869.30
Magnesium ≥99.8% (metals basis), jauhe -20+100 mesh
Magnesium
Kaava: Mg
MW: 24,3 g/mol
Kiehumispiste: 1107 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 651 °C
Tiheys: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 500 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00085308
CAS-numero: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1418
ADR: 4.3,II