Magnesium ≥99.98% (metals basis), lastuja -4 mesh
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
36193.30EA 168 EUR
36193.30 36193.18
Magnesium ≥99.98% (metals basis), lastuja -4 mesh
Magnesium
For vacuum deposition
Kaava: Mg
MW: 24,3 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00085308
CAS-numero: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
ADR: 4.1,III