Alumiini ≥99.9995% (metals basis), folio 50x125 mm (2.0x4.9 in), Thickness: 0.13 mm (0.005 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
00004.KIEA 743 EUR
00004.KI 00004.KF
Alumiini ≥99.9995% (metals basis), folio 50x125 mm (2.0x4.9 in), Thickness: 0.13 mm (0.005 in)
Alumiini
Kaava: Al
MW: 26,98 g/mol
Kiehumispiste: 2327 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 660 °C
Tiheys: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134029
CAS-numero: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321