Alumiini ≥99.999% (metals basis), sauvoja, Puratronic®, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
11493.BUEA 876 EUR
11493.BU 11493.CZ 11493.BQ
Alumiini ≥99.999% (metals basis), sauvoja, Puratronic®, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Alumiini
Kaava: Al
MW: 26,98 g/mol
Kiehumispiste: 2327 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 660 °C
Tiheys: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134029
CAS-numero: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321