Alumiini ≥99.99% (metals basis), lanka, hard, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
40676.G1EA 624 EUR
40676.G1 40676.G5
Alumiini ≥99.99% (metals basis), lanka, hard, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Alumiini
Kaava: Al
MW: 26,98 g/mol
Kiehumispiste: 2327 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 660 °C
Tiheys: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134029
CAS-numero: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321