Alumiini ≥99.99% (metals basis), folio, annealed, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
40763.HPEA 1740 EUR
40763.HP 40763.GH 40763.FI
Alumiini ≥99.99% (metals basis), folio, annealed, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Alumiini
Kaava: Al
MW: 26,98 g/mol
Kiehumispiste: 2327 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 660 °C
Tiheys: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134029
CAS-numero: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321