Alumiini ≥99.999% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
40828.KSEA 1060 EUR
40828.KS
Alumiini ≥99.999% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Alumiini
Kaava: Al
MW: 26,98 g/mol
Kiehumispiste: 2327 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 660 °C
Tiheys: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134029
CAS-numero: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321