Alumiini ≥99.0% (metals basis), thin foil, Thickness: 8.0 µm (0.0003 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
41358.FIEA
196
EUR
41358.FI
41358.GH
Alumiini ≥99.0% (metals basis), thin foil, Thickness: 8.0 µm (0.0003 in)
Alumiini
Kaava:
Al MW: 26,98 g/mol Kiehumispiste: 2327 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 660 °C Tiheys: 2,7 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00134029 CAS-numero: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |