Alumiini ≥99.0% (metals basis), thin foil, Thickness: 10.0 µm (0.0004 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
41798.GHEA 283 EUR
41798.GH 41798.FI
Alumiini ≥99.0% (metals basis), thin foil, Thickness: 10.0 µm (0.0004 in)
Alumiini
Kaava: Al
MW: 26,98 g/mol
Kiehumispiste: 2327 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 660 °C
Tiheys: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134029
CAS-numero: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321