Alumiini ≥99.9995% (metals basis), lanka, Puratronic®, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
43426.G6EA
201
EUR
43426.G6
43426.H7
43426.H2
Alumiini ≥99.9995% (metals basis), lanka, Puratronic®, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Alumiini
Kaava:
Al MW: 26,98 g/mol Kiehumispiste: 2327 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 660 °C Tiheys: 2,7 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00134029 CAS-numero: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |