Alumiini ≥99.997% (metals basis), folio, Puratronic®, Thickness: 0.2 mm (0.008 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
43776.HPEA 928 EUR
43776.HP 43776.GH
Alumiini ≥99.997% (metals basis), folio, Puratronic®, Thickness: 0.2 mm (0.008 in)
Alumiini
Kaava: Al
MW: 26,98 g/mol
Kiehumispiste: 2327 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 660 °C
Tiheys: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134029
CAS-numero: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321