Indium ≥99.9975% (metals basis), folio, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
11386.GHEA 833 EUR
11386.GH 11386.FI
Indium ≥99.9975% (metals basis), folio, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Indium
Kaava: In
MW: 114,82 g/mol
Kiehumispiste: 2000 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 156 °C
Tiheys: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134048
CAS-numero: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971