Indium ≥99.99% (metals basis), lanka, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
38517.G5EA 1760 EUR
38517.G5 38517.G1
Indium ≥99.99% (metals basis), lanka, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Indium
Kaava: In
MW: 114,82 g/mol
Kiehumispiste: 2000 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 156 °C
Tiheys: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134048
CAS-numero: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971