Indium ≥99.99% (metals basis), spheres, Ø 1 mm (0.04 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
40339.18EA 1090 EUR
40339.18 40339.30 40339.06
Indium ≥99.99% (metals basis), spheres, Ø 1 mm (0.04 in)
Indium
Kaava: In
MW: 114,82 g/mol
Kiehumispiste: 2000 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 156 °C
Tiheys: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134048
CAS-numero: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971