Indium ≥99.998% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
43414.22EA 1440 EUR
43414.22 43414.14
Indium ≥99.998% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Indium
Kaava: In
MW: 114,82 g/mol
Kiehumispiste: 2072 °C
Sulamispiste: 156,6 °C
Tiheys: 7,310G/CC
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134048
CAS-numero: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971