Indium ≥99.99% (metals basis), jauhe -100 mesh
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
44986.22EA 2940 EUR
44986.22 44986.14 44986.06
Indium ≥99.99% (metals basis), jauhe -100 mesh
Indium
Kaava: In
MW: 114,82 g/mol
Kiehumispiste: 2072 °C
Sulamispiste: 156,6 °C
Tiheys: 7,31
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134048
CAS-numero: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
UN: 3089
ADR: 4.1,III