Lasihiili, sauvoja, Ø 2 mm (0.08 in) Type 2
Toimittaja: Thermo Scientific
37997.DJEA 503 EUR
37997.DJ 37997.DM 37997.DR
Lasihiili, sauvoja, Ø 2 mm (0.08 in) Type 2
Lasihiili
Kaava: C
MW: 12,01 g/mol
Sulamispiste: 3652 °C
Tiheys: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00133992
CAS-numero: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818