Lasihiili, plate, Thickness: 2 mm (0.08 in) Type2
Toimittaja: Thermo Scientific
38022.GHEA 2920 EUR
38022.GH 38022.FI
Lasihiili, plate, Thickness: 2 mm (0.08 in) Type2
Lasihiili
Kaava: C
MW: 12,01 g/mol
Sulamispiste: 3652 °C
Tiheys: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00133992
CAS-numero: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818