Lasihiili, spherical powder 400-630 µm Type 1
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
42129.30EA 800 EUR
42129.30
Lasihiili, spherical powder 400-630 µm Type 1
Lasihiili
Kaava: C
MW: 12,01 g/mol
Sulamispiste: 3652 °C
Tiheys: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00133992
CAS-numero: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818