Lasihiili, sauvoja, Ø 3 mm (0.1 in) Type 1
Toimittaja: Thermo Scientific
42822.DMEA
937
EUR
42822.DM
42822.DJ
42822.DR
Lasihiili, sauvoja, Ø 3 mm (0.1 in) Type 1
Lasihiili
Kaava:
C MW: 12,01 g/mol Sulamispiste: 3652 °C Tiheys: 1,95 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00133992 CAS-numero: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 Merck Index: 13,01818 |