Lasihiili, sauvoja, Ø 3 mm (0.1 in) Type 2
Toimittaja: Thermo Scientific
42824.DJEA
560
EUR
42824.DJ
42824.DM
42824.DR
42824.DT
Lasihiili, sauvoja, Ø 3 mm (0.1 in) Type 2
Lasihiili
Kaava:
C MW: 12,01 g/mol Sulamispiste: 3652 °C Tiheys: 1,95 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00133992 CAS-numero: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 Merck Index: 13,01818 |