Lasihiili, sauvoja, Ø 6 mm (0.24 in) Type 1
Toimittaja: Thermo Scientific
45004.DJEA 565 EUR
45004.DJ 45004.DM 45004.DR
Lasihiili, sauvoja, Ø 6 mm (0.24 in) Type 1
Lasihiili
Kaava: C
MW: 12,01 g/mol
Sulamispiste: 3652 °C
Tiheys: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00133992
CAS-numero: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818